Läs mer
cis-1-etoxi-2-(tri-n-butylstannyl)etylen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458077
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458077 1 g 1g
15468077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51258.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64724-29-4 | C16H34OSn | 361.157 g/mol
cis-1-etoxi-2-(tri-n-butylstannyl)etylen används i stor utsträckning inom farmaceutisk forskning och som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-1-etoxi-2-(tri-n-butylstannyl)etylen används i stor utsträckning inom farmaceutisk forskning och som reagens.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
cis-1-etoxi-2-(tri-n-butylstannyl)etylen ska förvaras på en sval, torr plats och ska förslutas ordentligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64724-29-4
Molekylformel C16H34OSn
Molekylvikt (g/mol) 361.157
MDL-nummer MFCD07787391
InChI-nyckel WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-1-ethoxy-2-tributylstannyl ethene, tributyl z-2-ethoxyvinyl stannane, tributyl z-2-ethoxyethenyl stannane, tributyl-z-2-ethoxyethenyl stannane, z-tributyl 2-ethoxyvinyl stannane, cis-1-ethoxy-2-tri-n-butylstannyl ethylene, cis-tributyl 2-ethoxyethenyl stannane, tributyl-z-2-ethoxyvinyl stannane, z-1-ethoxy-2-tributylstannyl ethylene
PubChem CID 5706773
IUPAC-namn tributyl-[(Z)-2-etoxietenyl]stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=COCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene
Smältpunkt 84°C to 87°C
Densitet 1.082
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 361.15
Procent renhet 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.