Läs mer
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene |
| CAS | 64724-29-4 |
| Molekylformel | C16H34OSn |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Z)-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene, Tributyl((Z)-2-ethoxyvinyl)stannane, cis-Tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane, (Z)-Tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3; |
| LEDER | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)/C=C\OCC |
| IUPAC-namn | (Z)-tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.15 |
| Formel vikt | 362.16 |