Läs mer
Cis-11-Eicosenamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cis-11-Eicosenamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H39NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,21,22)/b10-9- |
| Formel vikt | 309.3032 |