Läs mer
cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-9-17-8-18-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 407.0109 |