Läs mer
cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate, Mikromol™
Beskrivning
cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate |
| CAS | 67914-86-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H15 Cl2 N3 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Mesilate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-9-17-8-18-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1 |
| LEDER | CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC-namn | [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl methanesulfonate |
| Visa mer |