Learn More
cis-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-metyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30373845
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.5mg
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
30373845 2.5 mg 2.5mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373845 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4741832.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate
CAS 103661-14-9
Molekylformel C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Itraconazole Impurity 16
InChI formel InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
LEDER CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
IUPAC-namn [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorofenyl)-2-(1,2,4-triazol-4-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metanesulfonat
Molekylvikt (g/mol) 408.257
Formel vikt 407.011
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.