Läs mer
cis-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-metyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metansulfonat, TRC
Produktkod. 30385925
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30385925 25 mg
1 options
Produktkod. 30385925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47418325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate
CAS 103661-14-9
Molekylformel C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Kvantitet 25 mg
Synonym Itraconazole Impurity 16
InChI formel InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
LEDER CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
IUPAC-namn [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorofenyl)-2-(1,2,4-triazol-4-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metanesulfonat
Molekylvikt (g/mol) 408.257
Formel vikt 407.011