missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC

Produktkod. 30003836
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003836 250 mg
30009691 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435930250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61397-58-8
Molekylformel C14 H14 Cl2 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 329.18
Synonym (2R,4S)-rel-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, cis-, rel-(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-Himidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
IUPAC-namn ((2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-Himidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
LEDER OC[C@H]1CO[C@@](Cn2ccnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ((2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-Himidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H14Cl2N2O3/c15-10-1-2-12(13(16)5-10)14(8-18-4-3-17-9-18)20-7-11(6-19)21-14/h1-5,9,11,19H,6-8H2/t11-,14-/m0/s1
Formel vikt 328.0381
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.