Läs mer
cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-Himidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methanol |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14Cl2N2O3/c15-10-1-2-12(13(16)5-10)14(8-18-4-3-17-9-18)20-7-11(6-19)21-14/h1-5,9,11,19H,6-8H2/t11-,14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 328.0381 |
| Procent renhet | >95% |