Läs mer
cis-2,3-epoxybutan, 97 %
Produktkod. p-125334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10087442 1 g 1g
10033690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10087442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307870010
CAS: 1758-33-4 | C4H8O | 72,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1758-33-4
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005128
InChI-nyckel PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Synonym cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
PubChem CID 92162
IUPAC-namn (2R,3S)-2,3-dimetyloxiran
LEDER C[C@H]1O[C@H]1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2, 3-Epoxybutane
Namnnotering 97%
Smältpunkt -84 °C till 83 °C
Färg Brun till vit eller lila
Densitet 0.8260g/mL, 0.826
Kokpunkt 60,0 °C till 61,0 °C
Flampunkt −21,7 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (korrigerat för H2O) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,3820 till 1,3840
Kvantitet 1 g
Formel vikt 72.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.