Läs mer
cis-2,6-dimetylmorfolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347836
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347836 10 g 10g
11357836 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13007.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6485-55-8 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6485-55-8
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00078428
InChI-nyckel HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
PubChem CID 641500
IUPAC-namn (2S,6R)-2,6-dimetylmorfolin
LEDER CC1CNCC(O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2,6-Dimethylmorpholine
Smältpunkt -85°C
Densitet 0.935
Kokpunkt 146°C to 147°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 878182
Formel vikt 115.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.