Läs mer
cis-2,6-Dimethylmorpholine, Mikromol™
Beskrivning
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 6485-55-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, 2,6-cis-Dimethylmorpholine, cis-(2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| LEDER | C[C@@H]1CNC[C@H](C)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.07 |
| Kvantitet | 100 mg |