Läs mer
cis-2,6-Dimethylpiperazine, 99+%
Produktkod. 11342737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342737 25 g 25g
11332737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15684.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21655-48-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21655-48-1
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.192
MDL-nummer MFCD07772435
InChI-nyckel IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine
PubChem CID 6950261
IUPAC-namn (2S,6R)-2,6-dimetylpiperazin
LEDER CC1CNCC(N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2,6-Dimethylpiperazine
Smältpunkt 108°C to 111°C
Kokpunkt 162°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 79881
Formel vikt 114.19
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.