Läs mer
cis-2,6-Dimethylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2,6-Dimethylpiperazine |
| CAS | 21655-48-1 |
| Molekylformel | C6H14N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (2S,6R)-rel-2,6-Dimethylpiperazine, cis-3,5-Dimethylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+ |
| LEDER | C[C@@H]1CNC[C@H](C)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1157 |