Läs mer
cis-2,6-Dimethylpiperidine, 97+%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2, 6-Dimethylpiperidine |
| Namnnotering | 99%, min. 95% cis-isomer |
| CAS Min % | 97.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 0.8400g/mL, 0.84 |
| Kokpunkt | 127°C to 128°C |
| Flampunkt | 11°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% min. (GC) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- cis-2,6-Dimethylpiperidine
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .