Läs mer
cis-2,6-Dimethylpiperidine, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10326700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10326700 100 g Glass bottle 100g
10316700 5 g Glass bottle 5g
10142670 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10326700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116681000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-17-6
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.2
MDL-nummer MFCD00005986
InChI-nyckel SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
PubChem CID 641768
IUPAC-namn (2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
LEDER CC1CCCC(N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Namnnotering 99%, min. 95% cis-isomer
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 127°C to 128°C
Flampunkt 11°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4384 to 1.4404
Kvantitet 100 g
UN-nummer 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 113.2
Procent renhet 97+%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.