Läs mer
cis-2,6-Lupetidine, TRC
Produktkod. 30474855
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30474855 10 g -
30482132 2.5 g 2.5g
30475654 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47801010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-17-6
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.2
Synonym (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylpiperidine, cis-2,6-Dimethylpiperidine, (2R,6S)-2,6-Dimethylpiperidine, meso-2,6-Lupetidine, rel-(2R,6S)-2,6-Dimethylpiperidine
IUPAC-namn (2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
LEDER C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2,6-Lupetidine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+
Formel vikt 113.1204