Läs mer
cis-2,6-Lupetidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | cis-2,6-Lupetidine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+ |
| Formel vikt | 113.1204 |