Läs mer
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10501521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10501521 250 mg 250mg
10482825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10501521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277772500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 115014-77-2 | C7H14N2O | 142.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115014-77-2
Molekylformel C7H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 142.2
MDL-nummer MFCD00143979
InChI-nyckel DXNKJRKPVQVDJW-WDSKDSINSA-N
Synonym cyclohexanecarboxamide,2-amino-, 1r,2s-rel, 1s-2beta-aminocyclohexane-1alpha-carboxamide
PubChem CID 30069041
IUPAC-namn (1S,2S)-2-aminocyclohexane-1-carboxamide
LEDER C1CCC(C(C1)C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide
Smältpunkt 124°C to 127°C
Namnnotering 98+%
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass Bottle
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 142.2
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.