Läs mer
cis-2-amino-1-cyklopentankarboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10653142 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10653142 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10653142 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135053-11-1 | C6H12N2O | 128.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxamide
Smältpunkt 131.0°C to 137.0°C
Namnnotering 98%
CAS 135053-11-1
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C6H12N2O
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H8(NH2)CONH2
MDL-nummer MFCD01863253
Synonym cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxamide, 2beta-aminocyclopentane-1beta-carboxamide, +/--cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s, 1r,2s-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s-9ci
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,ethanol,dmso,,dmf,hydrochloric acid
InChI-nyckel FUGFTUCRJJFPES-UHNVWZDZSA-N
LEDER C1CC(C(C1)N)C(=O)N
IUPAC-namn (lR,2S)-2-aminocyklopentan-l-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Kvantitet 1 g
PubChem CID 2733686
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.