Läs mer
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 98+%
Produktkod. 11925351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925351 10 g 10g
10093450 500 mg 500mg
10607484 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11925351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277740100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 37910-65-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37910-65-9
MDL-nummer MFCD00143982
InChI-nyckel JWYOAMOZLZXDER-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxylic acid, cispentacin, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, --cispentacin, cis-pentacin, antibiotic fr 109615, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,2s-cispentacin, +/--cispentacin, cispentacin,-
PubChem CID 73305
IUPAC-namn (1R,2S)-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
LEDER C1CC(C(C1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt 218.0°C to 220.0°C
Namnnotering 98+%
Analysprocentintervall 98+%
Molekylformel C6H11NO2
Förpackning Glass Bottle
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Kvantitet 10 g
Formel vikt 129.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.