Läs mer
cis-2-amino-1-cyklopentankarboxylsyrahydrokloridhemihydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10257130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10257130 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10257130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 298382500
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
Smältpunkt 199 °C till 202 °C
Namnnotering 99%
CAS 212755-84-5
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel HCl·1/2H2O
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00800502
Synonym 1s,2r-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrate hydrochloride, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate, 99
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
InChI-nyckel LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
LEDER C1CC(C(C1)N)C(=O)O.Cl
IUPAC-namn (lR,2S)-2-aminocyklopentan-l-karboxylsyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 174.63
Kvantitet 250 mg
PubChem CID 2733976
Formel vikt 174.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.