Learn More
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 31432574
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
31432574 5 g
31424094 1 g
31421852 100 mg
31416076 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31432574 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1215645g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 6936-47-6
Molecular Formula C6H14ClNO
MDL Number MFCD00143981
Quantity 5 g
SMILES Cl[H].N[C@H]1CCCC[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 151.63
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.