Läs mer
cis-2-aminometyl-1-cyklohexanolhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10063190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10063190 250 mg Glasflaska 250mg
10379240 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10063190 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265882500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24947-68-0
Molekylformel C7H16NO
Molekylvikt (g/mol) 130.21
MDL-nummer MFCD00143984
InChI-nyckel JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Synonym 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
PubChem CID 2724656
IUPAC-namn (1S,2S)-2-(aminometyl)cyklohexan-1-ol;hydroklorid
LEDER [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 182,0 °C till 185,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 165.66
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.