Läs mer
cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid, 97%
Produktkod. p-7041494
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15417296
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62329.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 685508-28-5 | C13H15NO4 | 249.266 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 685508-28-5
Molekylformel C13H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 249.266
MDL-nummer MFCD03844615
InChI-nyckel ZNRUEEQIUVKKBL-MNOVXSKESA-N
Synonym cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutane-carboxylic acid, cis-2-bocamino cyclobutanecarboxylic acid, cis-2-cbz-amino cyclobutane-1-carboxylic acid, 2beta-benzyloxycarbonylamino cyclobutane-1beta-carboxylic acid, 1r,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 68498468
IUPAC-namn (1R,2S)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)cyklobutan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(C1C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 249.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.