Läs mer
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol, 97%
Produktkod. 15459268
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459268 250 mg 250mg
15449268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62795.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170299-61-3 | C9H17NO3 | 187.239 g/mol
cis-2-(Boc-amino)cyklopropanmetanol används som en mellanprodukt för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-2-(Boc-amino)cyklopropanmetanol används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170299-61-3
Molekylformel C9H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 187.239
MDL-nummer MFCD03844611
InChI-nyckel OCKKMJSVLVALMF-RNFRBKRXSA-N
Synonym tert-butyl cis-2-hydroxymethyl cyclopropylcarbamate, cis-1-boc-amino-2-hydroxymethyl cyclopropane, tert-butyl cis-2-hydroxymethyl-cyclopropylcarbamate, tert-butyl 1r,2s-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, 2-methyl-2-propanyl 1r,2s-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, tert-butyl n-1r,2s-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1r, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, cis
PubChem CID 24720933
IUPAC-namn tert-butyl N-[(lR,2S)-2-(hydroximetyl)cyklopropyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.