missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15BrCl2O4/c19-11-18(15-7-6-13(20)8-16(15)21)24-10-14(25-18)9-23-17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,14H,9-11H2/t14-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 443.9531 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?