Läs mer
cis-2-buten-1,4-diol, 96 %, resterande trans-isomer
Beskrivning
cis-2-buten-1, 4-diol används som en sond för att studera isomerisering kontra hydrogenering och hydrogenolysreaktioner. (DPCB-OMe) katalyserar effektivt cyklodehydratisering av cis-2-buten-1,4-diol med aktiva metylenföreningar för att ge 2-vinyl-2,3-dihydrofuraner i bra till höga utbyten. Grubbs korsmetates av eugenol med cis-2-buten-1, 4-diol för att göra en naturlig produkt, ett organometalliskt experiment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
cis-2-buten-1, 4-diol används som en sond för att studera isomerisering kontra hydrogenering och hydrogenolysreaktioner. (DPCB-OMe) katalyserar effektivt cyklodehydratisering av cis-2-buten-1,4-diol med aktiva metylenföreningar för att ge 2-vinyl-2,3-dihydrofuraner i bra till höga utbyten. Grubbs ′korsmetates av eugenol med cis-2-buten-1, 4-diol för att göra en naturlig produkt, ett organometalliskt experiment.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2-Butene-1,4-diol |
| Smältpunkt | 6 °C till 8 °C |
| Densitet | 1.07 |
| Kokpunkt | 131 °C till 132 °C (12 mmHg) |
| Flampunkt | 127 °C (260 °F) |
| Anteckningar om analysprocent | återstoden trans-isomer |
| Brytningsindex | 1.478 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1679241 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- cis-2-Butene-1,4-diol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: (Z)-2-Butene-1,4-diol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.