missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-2-buten-1,4-diol, 96%, återstoden trans-isomer, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7024466
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11499456

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19182.30

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol

cis-2-buten-1, 4-diol används som en sond för att studera isomerisering kontra hydrogenering och hydrogenolysreaktioner. (DPCB-OMe) katalyserar effektivt cyklodehydratisering av cis-2-buten-1,4-diol med aktiva metylenföreningar för att ge 2-vinyl-2,3-dihydrofuraner i bra till höga utbyten. Grubbs korsmetates av eugenol med cis-2-buten-1, 4-diol för att göra en naturlig produkt, ett organometalliskt experiment.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
cis-2-buten-1, 4-diol används som en sond för att studera isomerisering kontra hydrogenering och hydrogenolysreaktioner. (DPCB-OMe) katalyserar effektivt cyklodehydratisering av cis-2-buten-1,4-diol med aktiva metylenföreningar för att ge 2-vinyl-2,3-dihydrofuraner i bra till höga utbyten. Grubbs ′korsmetates av eugenol med cis-2-buten-1, 4-diol för att göra en naturlig produkt, ett organometalliskt experiment.

Löslighet Lösligt i vatten
.

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6117-80-2
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00002924,MFCD00063207
InChI-nyckel ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
PubChem CID 643790
IUPAC-namn (Z)-but-2-en-1,4-diol
LEDER OC\C=C/CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-2-Butene-1,4-diol
Smältpunkt 6°C to 8°C
Densitet 1.07
Kokpunkt 131°C to 132°C (12 mmHg)
Flampunkt 127°C (260°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden trans-isomer
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 250 g
Beilstein 1679241
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 88.11
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (Z)-2-Butene-1,4-diol

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.