Läs mer
cis-2-buten-1,4-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2-Butene-1,4-diol |
| CAS | 6117-80-2 |
| Molekylformel | C4H8O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-2-Butene-1,4-diol, (2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-2-Butene-1,4-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1- |
| LEDER | OC\C=C/CO |
| IUPAC-namn | (Z)-men-2-en-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vikt | 88.0524 |