Läs mer
cis-2-Hexen-1-ol, 94 %, resten är huvudsakligen transisomer
Produktkod. 11484754
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484754 25 g 25g
11474754 5 g 5g
11494754 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484754 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13734.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 928-94-9 | C6H12O | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-94-9
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00063209
InChI-nyckel ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, z, cis-hex-2-en-1-ol, z-2-hexen-1-ol, z-hex-2-en-1-ol, unii-871tel510e, 2z-hexen-1-ol, 2z-hex-2-en-1-ol, cis-1-hydroxy-2-hexene, cis-2-hexenol
PubChem CID 5324489
IUPAC-namn (Z)-hex-2-en-1-ol
LEDER CCC\C=C/CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Hexen-1-ol
Densitet 0.847
Kokpunkt 158 °C
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen transisomer
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1719708
Formel vikt 100.16
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.