Läs mer
cis-2-Hexen-1-ol, TRC
Produktkod. 30405703
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30405703 10 g
1 options
Produktkod. 30405703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29363510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Hexen-1-ol
CAS 928-94-9
Molekylformel C6H12O
Kvantitet 10 g
Synonym (2Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-1-Hydroxy-2-hexene, (Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-2-Hexenol, cis-2-Hexenol, cis-beta,gamma-Hexenol
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
LEDER CCC\C=C/CO
IUPAC-namn (Z)-hex-2-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Formel vikt 100.0888