Läs mer
cis-2-hydroximetyl-1-cyklohexylaminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10412251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1 g; Glasflaska
Produktkod.
10412251 1 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10412251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5691-37-2 | C7H15NO·HCl | 165.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS 5691-37-2
Smältpunkt 131°C to 135°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H15NO·HCl
MDL-nummer MFCD00143988
Kvantitet 1 g
Synonym cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, cis-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, 1s,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, +/-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, racemic-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-nyckel ORPKUPNVXFLMRG-ZJLYAJKPSA-N
LEDER C1CCC(C(C1)CO)N.Cl
IUPAC-namn [(lS,2R)-2-aminocyklohexyl]metanol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 165.66
PubChem CID 23545866
Formel vikt 165.66
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.