Läs mer
cis-2-Nonen-1-ol, 95%
Produktkod. 11483108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483108 25 g 25g
11473108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18842.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41453-56-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41453-56-9
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00063210
InChI-nyckel NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Synonym cis-2-nonen-1-ol, z-2-nonen-1-ol, z-non-2-en-1-ol, unii-jlw774vc2r, 2-nonen-1-ol, z, 2z-non-2-en-1-ol, 2z-2-nonen-1-ol, jlw774vc2r, fema no. 3720, z-2-nonenol
PubChem CID 5365027
IUPAC-namn (Z)-icke-2-en-1-ol
LEDER CCCCCCC=CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Nonen-1-ol
Densitet 0.845
Kokpunkt 106°C (20 mmHg)
Flampunkt 101°C (214°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 25 g
Formel vikt 142.24
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.