Läs mer
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resten främst trans-isomer
Produktkod. 11422407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422407 5 g 5g
11432407 25 g 25g
11442407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14262.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 1576-95-0 | C5H10O | 86,13 g/mol
cis-2-penten-1-ol används vid framställning av 1-bromo-pent-2-en genom att reagera med fosfortribromid och pyridin. Vidare är det en förening med banansmak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-2-Penten-1-ol används vid framställning av 1-bromo-pent-2-en genom att reagera med fosfortribromid och pyridin. Vidare är det en förening med banansmak.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-95-0
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00063208
InChI-nyckel BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-2-penten-1-ol, z-pent-2-en-1-ol, z-2-penten-1-ol, 2-penten-1-ol, z, e-2-penten-1-ol, unii-qnc2nb53mj, 2z-penten-1-ol, cis-2-pentenol, qnc2nb53mj, pent-2 e-enol
PubChem CID 5364919
LEDER CC\C=C/CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Penten-1-ol
Densitet 0.853
Kokpunkt 138 °C
Flampunkt 48 °C (118 °F)
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen trans-isomer
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1719473
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
IUPAC-namn (2Z)-pent-2-en-1-ol
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.