Läs mer
cis-2-Pentene
Produktkod. 10116823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10116823
Brand: Thermo Scientific Acros 383590100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-20-3 | C5H10 | 70.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-20-3
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.14
MDL-nummer MFCD00063978
InChI-nyckel QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonym cis-2-pentene, z-2-pentene, 2-pentene, z, cis-pentene, z-pent-2-ene, unii-54ur3xz4fc, cis-pentene-2, 54ur3xz4fc, 2-pentene, 2-pentene, 2z
PubChem CID 5326160
IUPAC-namn (Z)-pent-2-en
LEDER CC\C=C/C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Pentene
Smältpunkt -151.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.6500g/mL, 0.65
Kokpunkt 37.0°C
Flampunkt −27°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CHCHCH2CH3
Brytningsindex 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 7235
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 70.13
Procent renhet ≥95.0%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-2-Pentene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.