Läs mer
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30987194
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
250mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30987194 10 g -
30971259 100 g -
30973030 1 g -
30969627 25 g -
30979873 5 g -
30974487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30987194 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12159410g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
CAS 4141-19-9
Molekylformel C10H12O3
MDL-nummer MFCD00274343
Kvantitet 10 g
LEDER O[C@H]1CO[C@@H](C2=CC=CC=C2)OC1
Molekylvikt (g/mol) 180.20
Procent renhet 97%