Läs mer
cis-2-(tert-butoxikarbonylamino)-1-cyklopentankarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733531 250 mg Glasflaska 250mg
11955421 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299582500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 136315-70-3
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.28
InChI-nyckel BUEPEVBYNBQNED-SFYZADRCSA-N
Synonym 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-1-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-bocamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, +/--cis-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1268160
IUPAC-namn (1R,2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt 90,0 °C till 94,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.