Läs mer
cis-2-(tert-butoxykarbonylamino)cyklohexankarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 10491772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491772 1 g Glasflaska 1g
10197553 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10491772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334270010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 63216-49-9 | C12H20NO4 | 242,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63216-49-9
Molekylformel C12H20NO4
Molekylvikt (g/mol) 242.30
MDL-nummer MFCD01863244,MFCD06410968
InChI-nyckel QJEQJDJFJWWURK-BDAKNGLRSA-M
Synonym 1r,2s-boc-achc, boc-1,2-cis-achc-oh, boc-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, n-boc-+/--cis-2-amino-cyclohexane-carboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cis-1-t-butyloxycarbonylamino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512487
IUPAC-namn (1R,2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 127 °C till 131 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOOCC6H10NHCOOC(CH3)3
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i metanol, kloroform
Kvantitet 1 g
Flampunkt 194 °C
Formel vikt 243.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Amorft pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.