missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30007014
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007014 1 g
30134892 10 g
17972885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007014 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4220001G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 72748-35-7
Molekylformel C9 H10 Cl F3 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.62
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cis-, rel-(1R,3R)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
IUPAC-namn (1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tefluthrin (free acid)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/t4-,6-/m0/s1
Formel vikt 242.0321
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.