Läs mer
cis-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30134892
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134892 10 g
30007014 1 g
17972885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42200010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72748-35-7
Molekylformel C9 H10 Cl F3 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.62
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cis-, rel-(1R,3R)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
IUPAC-namn (1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tefluthrin (free acid)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/t4-,6-/m0/s1
Formel vikt 242.0321