Läs mer
cis-3,4',5-Trimethoxy-3'-hydroxystilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3,4',5-Trimethoxy-3'-hydroxystilbene |
| CAS | 586410-08-4 |
| Molekylformel | C17 H18 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O4/c1-19-14-8-13(9-15(11-14)20-2)5-4-12-6-7-17(21-3)16(18)10-12/h4-11,18H,1-3H3/b5-4- |
| LEDER | COc1cc(OC)cc(\C=C/c2ccc(OC)c(O)c2)c1 |
| IUPAC-namn | 5-[(Z)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.32 |
| Formel vikt | 286.1205 |