Läs mer
cis-3,4-Di-p-anisyl-3-hexene-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3,4-Di-p-anisyl-3-hexene-d6 |
| CAS | 89717-84-0 |
| Molekylformel | C20H18D6O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (Z)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxybenzene-d6, 1,1'-[(1Z)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[4-methoxybenzene-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O2/c1-5-19(15-7-11-17(21-3)12-8-15)20(6-2)16-9-13-18(22-4)14-10-16/h7-14H,5-6H2,1-4H3/b20-19-/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C\C(=C(/CC([2H])([2H])[2H])\c1ccc(OC)cc1)\c2ccc(OC)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-[(Z)-1,1,1,6,6,6-hexadeuterio-4-(4-methoxyphenyl)hex-3-en-3-yl]-4-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.44 |
| Formel vikt | 302.2153 |