Läs mer
cis-3,5-Dimethylpiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3,5-Dimethylpiperidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+ |
| Formel vikt | 113.1204 |