Läs mer
cis-3-Benzoylcyclohexane-1-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3-Benzoylcyclohexane-1-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O3/c15-13(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-12(9-11)14(16)17/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,16,17)/t11-,12+/m1/s1 |
| Formel vikt | 232.1099 |