Läs mer
cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499088
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499088 1 g 1g
15409098 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62579.03
Request Bulk or Custom Format
cis-3-(bensyloximetyl)cyklobutanol används vanligtvis som en mellanprodukt i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar cis-3
-(bensyloximetyl)cyklobutanol används vanligtvis som en mellanprodukt i kemisk forskning.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172324-68-4
Molekylformel C12H16O2
Molekylvikt (g/mol) 192.258
MDL-nummer MFCD06657676
InChI-nyckel KVQOEODTOJCIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cis-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cyclobutanol,3-phenylmethoxy methyl-, cis, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol
PubChem CID 10442570
IUPAC-namn 3-(fenylmetoximetyl)cyklobutan-1-ol
LEDER C1C(CC1O)COCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.