Läs mer
cis-3-(Boc-amino)cyklohexankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438828
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438828 1 g 1g
15457246 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62281.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 222530-33-8
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.303
MDL-nummer MFCD01862295
InChI-nyckel JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, boc-cis-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-rel-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 16218560
IUPAC-namn (1R,3S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 143°C to 147°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.