Läs mer
cis-3-kloroakrylsyra, 98+%
Produktkod. 11442537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442537 5 g 5g
11432537 1 g 1g
11452537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14798.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1609-93-4 | C3H3ClO2 | 106,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1609-93-4
Molekylformel C3H3ClO2
Molekylvikt (g/mol) 106.51
MDL-nummer MFCD00004368
InChI-nyckel MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
PubChem CID 643794
ChEBI CHEBI:27397
IUPAC-namn (Z)-3-klorprop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C/Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-Chloroacrylic acid
Smältpunkt 60 °C till 62 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1720278
Formel vikt 106.51
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.