missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-3-Dodecen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3-Dodecen-1-ol |
| CAS | 32451-95-9 |
| Molekylformel | C12H24O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3Z)-3-Dodecen-1-ol, (Z)-3-Dodecen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h9-10,13H,2-8,11-12H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCO |
| IUPAC-namn | (Z)-dodec-3-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.32 |
| Formel vikt | 184.1827 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?