Läs mer
cis-3-Hexen-1-ol, 98%
Produktkod. 10589443 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
Produktkod. 10589443
Brand: Thermo Scientific Acros 120770500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-96-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00063217
InChI-nyckel UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
LEDER CC\C=C/CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-Hexen-1-ol
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8480g/mL, 0.848
Kokpunkt 156.0°C to 157.0°C
Flampunkt 59°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH=CHCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4380 to 1.4410
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01, I, 229
Merck Index 10, 4592
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol, miscible with oils
IUPAC-namn (Z)-hex-3-en-1-ol
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-3-Hexen-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.